Läs mer
Perfluorooctanesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorooctanesulfonyl Chloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8ClF17O2S/c9-29(27,28)8(25,26)6(20,21)4(16,17)2(12,13)1(10,11)3(14,15)5(18,19)7(22,23)24 |
| Formel vikt | 517.9036 |