Läs mer
Perfluoroktansyra (50 μg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30478099
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30478099 1 mL
1 options
Produktkod. 30478099 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT80351X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorooctanoic acid
CAS 335-67-1
Molekylformel C8 H F15 O2
Kvantitet 1 mL
Synonym Octanoic acid, pentadecafluoro- (8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoic acid, A 5717, EF 201, Eftop EF 201, NSC 95114, PFOA, Pentadecafluoro-n-octanoic acid, Pentadecafluorooctanoic acid, Perfluoro-1-heptanecarboxylic acid, Perfluorocaprylic acid, Perfluoroheptanecarboxylic acid, Perfluorooctanoic acid, n-Perfluorooctanoic acid, Perfluorooctanoic Acid, Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-
InChI formel InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktansyra
Molekylvikt (g/mol) 414.07
Formel vikt 413.9737
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Perfluorooctanoic acid 50 μg/mL