Läs mer
Perfluorooctanoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7044957
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11372756
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08862.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Perfluorooctanoic acid is used as a surfactant in the emulsion polymerization of fluoropolymers. It is used in fabrics and leather and in the production of floor waxes and waxed papers. The compound is also used in insulators for electric wires, planar etching of fused silica and fire fighting foam.
Solubility
Soluble in water. (3.4 g/L) at 20°C.
Notes
Store away from reducing agents and strong bases. Incompatible materials are Oxidizing agents, strong bases and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335-67-1
Molekylformel C8HF15O2
Molekylvikt (g/mol) 414.07
MDL-nummer MFCD00004174
InChI-nyckel SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid
PubChem CID 9554
ChEBI CHEBI:35549
IUPAC-namn pentadecafluorooctanoic acid
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorooctanoic acid
Smältpunkt 58°C to 60°C
Densitet 1.7
Kokpunkt 189°C to 192°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1809678
Löslighetsinformation Soluble in water. (3.4g/L) at 20°C.
Formel vikt 414.07
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.