Läs mer
Perfluoroktansyra ammonium 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324790
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324790 1 ml
1 options
Produktkod. 30324790 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15987152ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol