missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Perfluorooctanoic Acid, TRC

Produktkod. 30011237
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30011237 2.5 g 2.5g
30133340 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011237 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2865002.5G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 335-67-1
Kemiskt namn eller material Perfluorooctanoic acid
Formel vikt 413.9737
InChI formel InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoic acid
Molekylformel C8 H F15 O2
Molekylvikt (g/mol) 414.07
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Synonym Octanoic acid, pentadecafluoro- (8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoic acid, A 5717, EF 201, Eftop EF 201, NSC 95114, PFOA, Pentadecafluoro-n-octanoic acid, Pentadecafluorooctanoic acid, Perfluoro-1-heptanecarboxylic acid, Perfluorocaprylic acid, Perfluoroheptanecarboxylic acid, Perfluorooctanoic acid, n-Perfluorooctanoic acid, Perfluorooctanoic Acid, Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 2.5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.