Läs mer
Perfluorooctanoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11367326
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11367326
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09294.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Perfluorooctanoyl chloride is derivatizated and used in the determination of Amphetamine and Methamphetamine in Blood. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from oxidizing agents and moisture. Store under dry inert gas. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, alcohols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335-64-8
Molekylformel C8ClF15O
Molekylvikt (g/mol) 432.51
MDL-nummer MFCD00013654
InChI-nyckel AQQBRCXWZZAFOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctyl chloride, octanoyl chloride, pentadecafluoro, perfluorooctanoylchloride, perfluorooctanyl chloride, perflurooctanoyl chloride, acmc-1cmee, perfluorocaprylic chloride, n-perfluorooctanoyl chloride
PubChem CID 78978
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorooctanoyl chloride
Densitet 1.744
Kokpunkt 130°C to 132°C
Brytningsindex 1.3045
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1809677
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoyl chloride
Formel vikt 432.52
Procent renhet 97%