Läs mer
Perfluoroctylbromid, 99 %
Produktkod. 10641705 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10641705 10 g Glasflaska 10g
11984501 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10641705 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 386790100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 423-55-2
Molekylformel C8BrF17
Molekylvikt (g/mol) 498.97
MDL-nummer MFCD00042082
InChI-nyckel WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
PubChem CID 9873
ChEBI CHEBI:38803
IUPAC-namn 1-brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorooctyl bromide
Smältpunkt 6,0 °C
Färg Färglös till Tan
Densitet 1.9300g/mL, 1.93
Kokpunkt 142.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3(CF2)7Br
Brytningsindex 1.3050 to 1.3070
Kvantitet 10 g
Merck Index 15,727
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Viskositet 2.3 mPa.s (20°C)
Formel vikt 498.95
Procent renhet 99%
Fysisk form Viskös lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perfluorooctyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.