Läs mer
Perfluoroctyljodid, 98 %
Produktkod. 10777962 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10777962 50 g Glasflaska 50g
10021721 1 g Glasflaska 1g
10306411 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10777962 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269960500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 507-63-1 | C8F17I | 545,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 507-63-1
Molekylformel C8F17I
Molekylvikt (g/mol) 545.96
MDL-nummer MFCD00001064
InChI-nyckel KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
PubChem CID 10491
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadekafluor-8-jodoktan
LEDER C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorooctyl iodide
Namnnotering 99%
Smältpunkt 25 °C
Färg Färglös till gul eller rosa
Densitet 2.0400g/mL, 2.04
Kokpunkt 160 °C till 161 °C
Flampunkt >115 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3(CF2)7I
Brytningsindex 1,3286 till 1,3306
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 545.96
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perfluorooctyl iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.