Läs mer
Perfluoroctyljodid, TRC
Produktkod. 30138367
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138367 10 g
30133630 5 g
30003266 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138367 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28650510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 507-63-1
Molekylformel C8 F17 I
Molekylvikt (g/mol) 545.9629
Synonym 1-Iodoperfluorooctane
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadekafluor-8-jodooktan
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorooctyl Iodide
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
Formel vikt 545.8773
Procent renhet >95%