Läs mer
Perfluorooctylmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorooctylmethanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H3F17O/c10-2(11,1-27)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h27H,1H2 |
| Formel vikt | 449.9912 |
| Procent renhet | >95% |