missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluorooctylphosphoric Acid (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorooctylphosphoric Acid |
| CAS | 40143-78-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H2 F17 O3 P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Perfluorooctylphosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2F17O3P/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H2,26,27,28) |
| LEDER | OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 500.0466 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?