Läs mer
Perfluorooctyltriethoxysilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorooctyltriethoxysilane |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15F17O3Si/c1-4-32-35(33-5-2,34-6-3)14(30,31)12(25,26)10(21,22)8(17,18)7(15,16)9(19,20)11(23,24)13(27,28)29/h4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 582.0519 |