Läs mer
Perfluoropentanesulfonsyra 100 μg/ml i metanol:vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323930
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323930 1 ml
1 options
Produktkod. 30323930 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15987190MW100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Methanol/Water