missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Perfluoropentanoic acid 13C5 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30318294
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318294 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30318294 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15987201MW50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Perfluoropentanoic acid 13C5
CAS 2283397-79-3
Lösningsmedel eller matris Methanol/Water
Molekylformel 13C5 H F9 O2
Kvantitet 1 mL
Synonym 13C5-PFPeA, Perfluoropentanoic Acid 13C5, Perfluoropentanoic Acid 13C5, Perfluoro-n-[13C5 ]pentanoic acid, M5PFPeA, Pentanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro- (ACI)
InChI formel InChI=1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
LEDER O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro(1,2,3,4,5-13C5)pentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 269.0091
Formel vikt 269.0001 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.