Läs mer
Perfluorfenol, TRC
Produktkod. 30411571
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30411571 5 g
1 options
Produktkod. 30411571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2865505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenol
CAS 771-61-9
Molekylformel C6 H F5 O
Kvantitet 5 g
Synonym Phenol','pentafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol, Hydroxypentafluorobenzene, NSC 21627, Pentafluorohydroxybenzene, Pentafluorophenol, Perfluorophenol
InChI formel InChI=1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
LEDER Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorfenol
Molekylvikt (g/mol) 184.06
Formel vikt 183.9948