Läs mer
Perfluorpropionsyra 50 μg/ml i metanol: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326670
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326670 1 ml
1 options
Produktkod. 30326670 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15987240MW50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 50 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol/Vatten