missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluorotetradecanoic acid 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorotetradecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 2708218-82-8 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol/Water |
| Molekylformel | 13C2 C12 H F27 O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 13C2-PFTeDA |
| InChI formel | InChI=1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43)/i1+1,2+1 |
| LEDER | O[13C](=O)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluoro(1,2-^{13}C_{2})tetradecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 716.1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?