Läs mer
Perfluorotetradecanoic Acid (50μg/mL in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorotetradecanoic acid |
| CAS | 376-06-7 |
| Molekylformel | C14 H F27 O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Tetradecanoic acid, heptacosafluoro- (9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluorotetradecanoic acid, PFTeDA, Perfluoro-n-tetradecanoic acid, Perfluoromyristic acid, Perfluorotetradecanecarboxylic acid, Perfluorotetradecanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43) |
| LEDER | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluorotetradecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 714.11 |
| Formel vikt | 713.9545 |
| Visa mer |