Läs mer
Perfluortetradekansyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046281
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11303257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13796.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 376-06-7 | C14HF27O2 | 714.117 g/mol
Perfluortetradekansyra används för GC (gaskromatografi) och LC (vätskekromatografi) analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Perfluortetradekansyra används för GC (gaskromatografi) och LC (vätskekromatografi) analys.
Löslighet
Det är olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 376-06-7
Molekylformel C14HF27O2
Molekylvikt (g/mol) 714.117
MDL-nummer MFCD00153263
InChI-nyckel RUDINRUXCKIXAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotetradecanoic acid, perfluoromyristic acid, heptacosafluorotetradecanoic acid, tetradecanoic acid, heptacosafluoro, acmc-20ajxq, perfluorotetradecanoic acid, analytical standard
PubChem CID 67822
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluorotetradekansyra
LEDER C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorotetradecanoic acid
Smältpunkt 130°C to 132°C
Kokpunkt 192°C (60 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1811438
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 714.12
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.