Läs mer
Perfluortri-n-butylamin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488597
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488597 5 g 5g
11498597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11488597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19712.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Perfluorotri-n-butylamin används i elektroniska tillämpningar, dvs. vätskeinbränning, testning och lödningsprocesser i ångfas. Den fungerar som en indikatorvätska för att kontrollera läckaget och värmeöverföringsvätskan för termisk chocktestning. Det är en aktiv komponent i fluosol, som ersätter konstgjort blod och fluorinerta kylvätskor. Vidare används det som lösningsmedel för smörjning av datorskivor. Utöver detta används den som en kalibreringskemikalie vid gaskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Perfluorotri-n-butylamin används i elektroniska applikationer, dvs. vätskeinbränning, testning och lödningsprocesser i ångfas. Den fungerar som en indikatorvätska för att kontrollera läckaget och värmeöverföringsvätskan för termisk chocktestning. Det är en aktiv komponent i fluosol, som ersätter konstgjort blod och fluorinerta kylvätskor. Vidare används det som lösningsmedel för smörjning av datorskivor. Utöver detta används den som en kalibreringskemikalie vid gaskromatografi.
Löslighet
Blandbar med kloroform, cyklohexan, etyleter, etylacetat, heptan, koltetraklorid och petroleumeter. Oblandbar med vatten, metanol, toluen, isopropylalkohol, bensen och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med pulverformiga metaller och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 311-89-7
Molekylformel C12F27N
Molekylvikt (g/mol) 671.096
MDL-nummer MFCD00000436
InChI-nyckel RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
PubChem CID 9397
ChEBI CHEBI:38854
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin
LEDER C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorotri-n-butylamine
Smältpunkt -52°C
Densitet 1.88
Kokpunkt 177°C to 180°C
Brytningsindex 1.289
Kvantitet 5 g
Beilstein 1813883
Löslighetsinformation Miscible with chloroform,cyclohexane,ethyl ether,ethyl acetate,heptane,carbon tetrachloride and petroleum ether. Immiscible with water,methanol,toluene,isopropyl alcohol,benzene and acetone.
Formel vikt 671.1
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.