Läs mer
Perfluorotributylamin (>80 %), TRC
Produktkod. 30417004
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30417004 10 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30417004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28671010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorotributylamine
CAS 311-89-7
Molekylformel C12 F27 N
Kvantitet 10 g
Synonym Perfluorotributylamine, 1-Butanamine','1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-, 1-Butanamine','1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(nonafluorobutyl)- (9CI), Tributylamine','heptacosafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-1-butanamine, Afluid E 18, CT-solv 180, EFL 174S, Eftop EF-L 174, FC 43, FC 47, Flourinert FC 40, Fluorinert 43, Fluorinert FC 43, Fluorocarbon FC 43, Fluosol FC 43, Heptacosafluorotributylamine, Mediflor FC 43, Medifluor FC 47, NSC 3501, Oxyferol, PFTBA, Perfluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, Tri (n-butyl perfluoro), Tri(perfluorobutyl)amine, Tris(nonafluorobutyl)amine, Tris(perfluorobutyl)amine
InChI formel InChI=1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 671.09
Formel vikt 670.96