Läs mer
Perfluorotripentylamine, tech. 85%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323796
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323796 25 g 25g
11333796 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11323796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16848.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 338-84-1
Molekylformel C15F33N
Molekylvikt (g/mol) 821.119
MDL-nummer MFCD00042367
InChI-nyckel AQZYBQIAUSKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotripentylamine, tris undecafluoropentyl amine, perfluorotri-n-pentylamine, perfluorotriamylamine, fluorinert fc-70, perfluoro-compound fc-70, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis undecafluoropentyl, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl pentan-1-amine, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl, fluorinert fc 70
PubChem CID 67646
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl)pentan-1-amine
LEDER C(C(C(N(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorotripentylamine
Densitet 1.94
Kokpunkt 210°C to 220°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 821.12
Procent renhet 85%
Kvalitet Technical