Läs mer
Perfluorotripropylamine, TRC
Produktkod. 30416668
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30416668 5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30416668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2865755G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorotripropylamine
CAS 338-83-0
Molekylformel C9F21N
Kvantitet 5 g
Synonym Tris(perfluoropropyl)amine
InChI formel InChI=1S/C9F21N/c10-1(11,4(16,17)18)7(25,26)31(8(27,28)2(12,13)5(19,20)21)9(29,30)3(14,15)6(22,23)24
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropyl)propan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 521.07
Formel vikt 520.9695