Läs mer
Perfluorundekansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoroundecanoic acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11HF21O2/c12-2(13,1(33)34)3(14,15)4(16,17)5(18,19)6(20,21)7(22,23)8(24,25)9(26,27)10(28,29)11(30,31)32/h(H,33,34) |
| Formel vikt | 563.9641 |