Läs mer
BRAND™ Perform™ Klassiskt koncentrat Mucasol
Produktkod. 17991302 Handla allt Brand Produkter
Change view
Storlek:
2 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17991302 2 l
17971302 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17991302 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 44103
 Begränsad artikel
I lager
Flytande, alkaliskt högpresterande koncentrat för nedsänknings- och ultraljudsbad.
  • Flytande, alkaliskt högpresterande koncentrat för nedsänknings- och ultraljudsbad.
  • Universalrengöringsmedel för laboratorieutrustning och instrument av glas, porslin, plast, gummi och metall.
  • Föremålen rengörs på cirka 10 till 30 minuter, utan mekanisk hjälp. Perform™ klassiskt koncentrat mucasol ersätter kromsvavelsyra, är fri från klor och kaustikalkalier, är giftfritt, icke-aggressivt och biologiskt nedbrytbart.
  • Långvarig exponering av zink och icke-anodiserade aluminiumytor bör undvikas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färgkodad Nej
Form Koncentrerad vätska
Doft Original
Sterilitet Icke-steril
Utseende Ljusgul
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Genomskinlig gul
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
Storlek 2 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tripotassium orthophosphate