Läs mer
BRAND™ Perform™ Klassiskt koncentrat Mucasol
Handla allt Brand Produkter
Storlek:
2 l
5 l
Beskrivning
- Flytande, alkaliskt högpresterande koncentrat för nedsänknings- och ultraljudsbad.
- Universalrengöringsmedel för laboratorieutrustning och instrument av glas, porslin, plast, gummi och metall.
- Föremålen rengörs på cirka 10 till 30 minuter, utan mekanisk hjälp. Perform™ klassiskt koncentrat mucasol ersätter kromsvavelsyra, är fri från klor och kaustikalkalier, är giftfritt, icke-aggressivt och biologiskt nedbrytbart.
- Långvarig exponering av zink och icke-anodiserade aluminiumytor bör undvikas.
Specifikationer
Specifikationer
| Färgkodad | Nej |
| Form | Koncentrerad vätska |
| Doft | Original |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Ljusgul |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Genomskinlig gul |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Brännbar | Nej |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: tripotassium orthophosphate