Läs mer
Liebherr™ Performance Countertop Laboratory Freezer, Static Cooling Lab Freezer
Produktkod. 31932488 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
77 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31932488 77 L
1 options
Produktkod. 31932488 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SFCSE 801
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage, the Liebherr™ countertop Lab Freezer is designed for laboratory applications.
  • Dimensions (H x W x D) 68 x 55 x 61 cm
  • Net weight 32.7 kg, gross weight 34.9 kg, heat emission 75 kJ/h
  • Provides ample space for flexible placement
  • Temperature setting -12°C to -28°C - adjustable for various storage requirements, ±5°C temperature stability tested to EN60068-3
  • Energy consumption 91 kWh/a - low running costs, helps to meet sustainability targets
  • SmartFrost - makes defrosting less frequent
  • Two shelves - enable clear storage
  • Noise level 39 dB - ensures quiet operation in the laboratory
  • Mechanical door lock - prevents unauthorised access
  • Connectivity retro-fittable - enables integration with digital monitoring systems
  • Natural refrigerant R600a - environmentally friendly and energy-efficient
  • Comprehensive alarm systems - immediate alert in case of malfunction preserves sample quality
  • Access for external sensors - easy retrofitting for additional temperature control
  • Can optionally be retrofitted with a WiFi/LAN interface
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifikationer
Typ Lab Freezer
Kapacitet (engelska) 2.72 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 77 L
Temperaturområde -12°C to -28°C
Temperaturupplösning 1.0°C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±5 K
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Steel
Gångjärnssida Right
Skåpsmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Kammarmaterial Polystyrene
Interiör Commercial-grade Moulded Polystyrol
Exteriör finish Powder-coated Steel
Hyllor 2
Lådor 3 Freezer Drawers
Antal lådor 3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Countertop
Visa Touch Control, Monochrome Display
Hjul No
Färg White
Kondensor typ Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Kontrolltyp Touch Control / Monochrome Display
För användning med (applikation) Storage of Temperature-sensitive Products
Inkluderar 3 Freezer Drawers
Hamnar 1 x 10 mm dia. Access Port
Produktlinje Performance Countertop Lab
Avfrosta Manual
Belysning LED
Förpackningstyp Cardboard Carton
Mått (DxBxH) Exteriör 61 x 55 x 68 cm
Mått (D x B x H) Inredning 41 x 38 x 49 cm
Djup (metrisk) Exteriör 61 cm
Djup (metrisk) interiör 41 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 68 cm
Höjd (metrisk) interiör 49 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 55 cm
Bredd (metrisk) Interiör 38 cm
Övervakningsalternativ Integrated Alarm Systems
Åtkomstsäkerhet Mechanical Door Lock
Chart Recorder No
Dataloggning ombord No
Anslutningsmöjligheter Retrofittable WiFi/LAN Interface
Amperage 1.3 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1
Wattal 60 W
Energianvändning 158 kWh/a
Gröna funktioner EcoVadis Silver
Kompressor CFC-free
Kylmedel R 600a
Fraktvikt (metrisk) 32.7 kg
Vikt (metrisk) 32.7 kg