Läs mer
Liebherr™ Performance Countertop Laboratory Refrigerator, Static Cooling Lab Fridge
Produktkod. 31932489 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
94 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31932489 94 L
1 options
Produktkod. 31932489 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SRCSE 801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage, the Liebherr™ countertop Lab Fridge is designed for laboratory applications.
  • Dimensions (H x W x D) 68 x 55 x 61 cm
  • Net weight 27.8 kg, gross weight 30.1 kg, heat emission 75 kJ/h
  • Compact size for flexible placement
  • Temperature setting +3°C to +7°C - adjustable for various storage requirements, ±3°C temperature stability tested to EN60068-3
  • Energy consumption 91 kWh/a - low running costs, helps to meet sustainability targets
  • Static cooling - suitable for the small appliance size
  • Two shelves - enable clear storage
  • Noise level 39 dB - ensures quiet operation in the laboratory
  • Mechanical door lock - prevents unauthorised access
  • Connectivity retro-fittable - enables integration with digital monitoring systems
  • Natural refrigerant R 600a - environmentally friendly and energy-efficient
  • Comprehensive alarm systems - immediate alert in case of malfunction preserves sample quality
  • Access port for external sensors - easy retrofitting for additional temperature control
  • Can optionally be retrofitted with a WiFi/LAN interface
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Spezifikation
Typ Lab Freezer
Kapacitet (engelska) 3.32 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 94 L
Temperaturområde 3°C to 7°C
Temperaturupplösning 1.0°C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±3 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Steel
Gångjärnssida Right
Lådor No
Antal lådor 0
Hyllor 2
Skåpsmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Exteriör finish Powder-coated Steel
Interiör Commercial-grade Moulded Polystyrol
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Countertop
Visa Touch Control, Monochrome Display
Hjul No
Färg White
Kondensor typ Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Kontrolltyp Touch Control / Monochrome Display
För användning med (applikation) Storage of temperature-sensitive products
Hamnar 1 x 10 mm dia. Access Port
Produktlinje Performance Countertop Lab
Avfrosta Timed off-cycle
Belysning LED
Förpackningstyp Cardboard Carton
Övervakningsalternativ Integrated Alarm Systems
Åtkomstsäkerhet Mechanical Door Lock
Chart Recorder No
Anslutningsmöjligheter Retrofittable WiFi/LAN Interface
Kompressor CFC-free
Mått (DxBxH) Exteriör 61 x 55 x 68 cm
Mått (D x B x H) Inredning 46 x 40 x 52 cm
Djup (metrisk) Exteriör 61 cm
Djup (metrisk) interiör 46 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 68 cm
Höjd (metrisk) interiör 52 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 55 cm
Bredd (metrisk) Interiör 40 cm
Amperage 1.3 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1
Wattal 50 W
Energianvändning 87 kWh/a
Gröna funktioner EcoVadis Silver
Fraktvikt (metrisk) 27.8 cm
Vikt (metrisk) 27.8 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.