Läs mer
Liebherr™ Performance Countertop Laboratory Refrigerator, Static Cooling Lab Fridge
Handla allt Liebherr Appliances ProdukterBeschreibung
- Dimensions (H x W x D) 68 x 55 x 61 cm
- Net weight 27.8 kg, gross weight 30.1 kg, heat emission 75 kJ/h
- Compact size for flexible placement
- Temperature setting +3°C to +7°C - adjustable for various storage requirements, ±3°C temperature stability tested to EN60068-3
- Energy consumption 91 kWh/a - low running costs, helps to meet sustainability targets
- Static cooling - suitable for the small appliance size
- Two shelves - enable clear storage
- Noise level 39 dB - ensures quiet operation in the laboratory
- Mechanical door lock - prevents unauthorised access
- Connectivity retro-fittable - enables integration with digital monitoring systems
- Natural refrigerant R 600a - environmentally friendly and energy-efficient
- Comprehensive alarm systems - immediate alert in case of malfunction preserves sample quality
- Access port for external sensors - easy retrofitting for additional temperature control
- Can optionally be retrofitted with a WiFi/LAN interface
- 5-year extended warranty option available in select countries
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Lab Freezer |
| Kapacitet (engelska) | 3.32 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 94 L |
| Temperaturområde | 3°C to 7°C |
| Temperaturupplösning | 1.0°C |
| Temperatursensor | NTC |
| Temperaturstabilitet | ±3 K |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Solid |
| Antal dörrar | 1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?