Läs mer
Liebherr™ Prestanda högvolyms upprättstående frys för professionellt bruk
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30178697 Handla allt Liebherr Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
486 l
1096 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30178697 486 l
30178691 1096 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30178697 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer FFPSVG6501
Håll dina prover kalla
Använd kampanjkoden 27999
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Frys designad för allmänna ändamål och erbjuder säker, långvarig och energieffektiv frysförvaring för produkter som inte är känsliga för temperatur.
  • Professionell upprätt frys för allmän förvaring, ingripande
  • Temperaturområde -9 till -26 °C, klass L1
  • Klimatklass (energidirektivet): 5
  • Fläktassisterat kylsystem med automatisk avfrostning av varm gas. Rostfritt stål utsida och interiör
  • Köldmedium R 290, anslutningsklassning 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Självstängande dörrar med 90° i boläge och mekaniskt lås, 150 mm höjdjusterbara ben
  • 60 kg hylllast
Specifikationer
Typ Frys
Kapacitet (engelska) 128,39 gal.
Kapacitet (metrisk) 486 l
Temperaturområde -9 °C till -26 °C
Temperaturupplösning 1 K
Temperatursensor NTC
Dörr stil Vändbar, självstängande, monterad lås
Antal dörrar 1
Gångjärnssida Vänster eller höger
Skåpsmaterial Krom-nickelstål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Exteriör finish Rostfritt stål
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Högkontrast monokrom skärm med pekknappar
Hjul Nej
Färg Rostfritt stål
Kondensor typ Underhållslåg tråd-på-rör med tvättbart filter
Kontrolltyp Digital styrenhet
Hamnar Hold (Håll)
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Automatisk hetgas-avfrostning
Belysning LED-takmonterat
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Åtkomstsäkerhet Mekaniskt dörrlås med nyckel
Dataloggning ombord Nej
Anslutningsmöjligheter WiFi/LAN-modul valfritt
Amperage 4 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1, enfas
Energianvändning 1180 kWh/a
Gröna funktioner Naturligt kylmedel, energieffektivt, Ecovadis Gold
Kompressor CFC-fri
Kylmedel R 290