Läs mer
Liebherr™ Performance High-Volume Upright Freezer for Professional Use
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200089293
Change view
Kapacitet (metrisk):
486 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30178697 486 l
1 options
Produktkod. 30178697 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer FFPSVG6501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Freezer designed for general purpose applications that provides secure, long-lasting and energy-efficient freezer storage for non temperature-sensitive products.
  • Professional upright freezer for general purpose storage, reach-in
  • Temperature range -9 to -26°C, Class L1
  • Climate class (energy directive): 5
  • Fan-assisted refrigeration system with automatic hot gas defrost. Stainless steel exterior and interior
  • Refrigerant R 290, connection rating 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Self-closing doors with 90° dwell position and mechanical lock, 150 mm height-adjustable legs
  • 60 kg shelf load
Specifikationer
Typ Freezer
Kapacitet (engelska) 128.39 gal.
Kapacitet (metrisk) 486 l
Temperaturområde -9°C to -26°C
Temperaturupplösning 1 K
Temperatursensor NTC
Dörr stil Reversible, Self-closing, Fitted Lock
Antal dörrar 1
Gångjärnssida Left or Right
Skåpsmaterial Chrome Nickel Steel
Kammarmaterial Stainless Steel
Exteriör finish Stainless Steel
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upright
Visa High-Contrast Monochrome Display with Touch Buttons
Hjul No
Färg Stainless Steel
Kondensor typ Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter
Kontrolltyp Digital Controller
Hamnar None
Garanti 1 Year Parts and Labor
Avfrosta Automatic Hot-Gas Defrost
Belysning LED Ceiling Mounted
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Åtkomstsäkerhet Mechanical Door Lock with Key
Dataloggning ombord No
Anslutningsmöjligheter WiFi/Lan Module Optional
Amperage 4 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1, Single Phase
Energianvändning 1180 kWh/a
Gröna funktioner Natural Refrigerant, Energy Efficient, Ecovadis Gold
Kompressor CFC-free
Kylmedel R 290