Läs mer
Liebherr™ Prestanda högvolyms upprättstående laboratoriefrys med rostfritt stål-insida
Produktkod. 30178702 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
480 l
702 l
1091 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30178702 1091 l
30178700 480 l
30178694 702 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30178702 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SFPVG1402
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upprätt frys designad för laboratorieapplikationer som erbjuder säker, noggrann och energieffektiv frysförvaring av temperaturkänsliga produkter.
  • Högvolyms upprätt labbfrys, ingripande
  • Temperaturintervall -9 °C till -30 °C, ±5 K temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • Vit exteriör, inredning i rostfritt stål, fläktassisterad kylning.
  • Köldmedium R 290, anslutningsklassning 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Energieffektivitet optimerad för lägre driftskostnader och för att hjälpa till att uppnå användarnas hållbarhetsmål
  • Digital styrenhet, högsynlig monokrom display med pekknappar, 0,1 °C upplösning ger användbar utökad multifunktionalitet, t.ex. underhållstimer, kalibreringsfunktion med mera.
  • Anslutning: LAN/WLAN-gränssnitt är inte integrerat men kan eftermonteras som tillbehör
  • 12 mm åtkomstport för extern temperaturprob
  • Innehållssäkerhet: hög-/lågtemperaturlarm och strömavbrottslarm när strömförsörjningen återvänder.
  • Takmonterad LED-belysning för bättre synlighet av innehållet i denna stora apparat
  • Mekaniska dörrlås, vridbara gångjärn, självstängande dörr med 90° i boläge
  • 60 kg hylllast
  • Utrustad med 100 mm hjul, med bromsar på de två fram, för att underlätta flytt av enheten
  • 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Typ Frys
Kapacitet (engelska) 288,21 gal.
Kapacitet (metrisk) 1091 l
Temperaturområde -9 °C till -30 °C
Temperaturupplösning 0.1 K
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±5°K
Dörr stil Vändbar, självstängande, monterad lås
Antal dörrar 2
Gångjärnssida Vänster eller höger
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Hyllor 8
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Högkontrast monokrom skärm med pekknappar
Hjul 100 mm diameter hjul
Färg Vitt
Kondensor typ Underhållslåg tråd-på-rör med tvättbart filter
Kontrolltyp Digital styrenhet
Hamnar 1 x 12 mm diameter åtkomstport
Garanti 2 års reservdelar och arbete, 5 år valfri förlängd garanti
Avfrosta Automatisk hetgas-avfrostning
Belysning LED-takmonterat
Övervakningsalternativ Analog, Ethernet, Liebherr Smart Monitoring
Åtkomstsäkerhet Mekaniskt dörrlås med nyckel
Dataloggning ombord Nej
Anslutningsmöjligheter WiFi/LAN-modul valfritt
Amperage 4 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1, enfas
Energianvändning 1162 kWh/a
Gröna funktioner Naturligt kylmedel, superenergieffektivt, Ecovadis Gold
Kompressor CFC-fri
Kylmedel R 290