Läs mer
Liebherr™ Prestanda högvolyms upprättstående laboratoriekylskåp med rostfritt stål-inre
Produktkod. 30178708 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
480 l
702 l
1091 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30178708 1091 l
30178701 480 l
30178692 702 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30178708 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SRPVG1402
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Upprätt rekylator designad för laboratorieapplikationer som erbjuder säker, noggrann och energieffektiv kylförvaring av temperaturkänsliga produkter.
  • Högvolym upprätt labbkylskåp, räcker in
  • Temperaturområde -2 till +16 °C, ±3 K temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • Vit exteriör, inredning i rostfritt stål, fläktassisterad kylning.
  • Köldmedium R 290, anslutningsklassning 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Energieffektivitet optimerad för lägre driftskostnader och för att hjälpa till att uppnå användarnas hållbarhetsmål
  • Digital styrenhet, högsynlig monokrom display med pekknappar, 0,1 °C upplösning ger användbar utökad multifunktionalitet, t.ex. underhållstimer, kalibreringsfunktion med mera.
  • Anslutning: LAN/WLAN-gränssnitt är inte integrerat men kan eftermonteras som tillbehör
  • 12 mm åtkomstport för extern temperaturprob
  • Innehållssäkerhet: Hög/lågtemperaturlarm och strömavbrottslarm när strömförsörjningen återvänder.
  • Takmonterad LED-belysning för bättre synlighet av innehållet i denna stora apparat
  • Mekaniska dörrlås, reversibla gångjärn, självstängande dörrar med 90° i läge
  • 60 kg hylllast
  • Utrustad med 100 mm hjul, med bromsar på de två fram, för att underlätta flytt av enheten
Specifikationer
Typ Kylskåp
Kapacitet (engelska) 288,21 gal.
Kapacitet (metrisk) 1091 l
Temperaturområde -2 °C till +16 °C
Temperaturupplösning 0.1 K
Temperaturstabilitet ±3°K
Kylmedel R 290
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 2
Gångjärnssida Vänster eller höger
Hyllor 8
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Högkontrast monokrom skärm med pekknappar
Hjul 100 mm diameter hjul
Färg Vitt
Kondensor typ Underhållslåg tråd-på-rör med tvättbart filter
Kontrolltyp Digital styrenhet
Hamnar 1 x 12 mm diameter åtkomstport
Garanti 2 Years Parts and Labor, 5 Year Optional Extended Warranty
Avfrosta Automatisk hetgas-avfrostning
Belysning LED-takmonterat
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Åtkomstsäkerhet Mekaniskt dörrlås med nyckel
Anslutningsmöjligheter WiFi/LAN-modul valfritt
Kompressor CFC-fri
Amperage 4 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1, enfas
Energianvändning 464 kWh/a
Gröna funktioner Naturligt kylmedel, superenergieffektivt, Ecovadis Gold