Läs mer
Liebherr™ Prestanda under-bänks ATEX laboratoriekylskåp, gnistfri laboratoriekylskåp
Produktkod. 31932482 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31932482 120 L
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 31932482 Supplier Liebherr™ Supplier No. SRUFG 1001
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Säker, noggrann och ultraenergieffektiv, gnistfri interiör, kylskåpsförvaring, är det Liebherr™ fullt integrerade underbänks-labbkylskåpet ATEX designat för laboratorieapplikationer.
  • Mått (H x B x D) 81,9 - 87,9 x 59,7 x 58,4 cm
  • Nettovikt 37 kg, bruttovikt 40 kg, värmeutsläpp 75 kJ/h
  • Ger gott om utrymme för laboratorieprover och material
  • Temperaturinställning +3 °C till +16 °C – justerbar för olika lagringsbehov, ±3 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • ATEX certifiering - interifrån klassificerad för förvaring av brandfarliga ämnen (< Ex > II 3/- G Ex EC IIC T6 Gc/-)
  • Energianvändning 91 kWh/per år – låga driftskostnader, hjälper till att uppnå hållbarhetsmål
  • Tre hyllor – underlättar organisering och separation av prover
  • Ljudnivå 39 dB – säkerställer tyst drift i laboratoriet
  • Mekaniskt dörrlås – förhindrar obehörig åtkomst
  • Anslutning retromonterbar – möjliggör integration med digitala övervakningssystem
  • Naturligt kylmedium R 600a – miljövänligt och energieffektivt
  • +2 °C Säkerhetsanordning – skyddar innehållet från att frysa vid fel
  • Antimikrobiellt handtag – minskar bakterier med 99,99 % utan extra rengöring
  • Maxtemperaturregistrering – loggar automatiskt temperaturavvikelser för en snabb översikt
  • Omfattande larmsystem – omedelbar varning vid fel bevarar provets kvalitet
  • Åtkomstport för externa sensorer – enkel eftermontering för extra temperaturkontroll
  • Självstängande dörr – stängs automatiskt under 90 grader° och håller apparatens temperatur stabil
  • Kan valfritt eftermonteras med ett WiFi/LAN-gränssnitt
  • 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifications
Typ Laboratorium kylskåp
Kapacitet (engelska) 4,24 kubikfot
Kapacitet (metrisk) 120 L
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±3 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Stål
Gångjärnssida Höger
Lådor Nej
Antal lådor 0
Hyllor 2
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Interiör Kommersiell kvalitet formgjuten Polystyrol
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX-certifierad
Stil Underbänk
Visa Pekskärmskontroll, monokrom display i dörren
Hjul Nej
Färg Vitt
Kondensor typ Lågunderhålls-bakväggstråd-på-rör
Kontrolltyp Pekskärmskontroll / Digital display i dörren
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm diameter. Åtkomstport
Produktlinje Prestandaintegrerat underbänkslaboratorium
Avfrosta Tidsbegränsad off-cycle
Belysning Nej
Förpackningstyp Kartong
Övervakningsalternativ Integrerade larmsystem
Åtkomstsäkerhet Mekaniskt dörrlås
Chart Recorder Nej
Datautgångar Voltfri larmkontakt
Anslutningsmöjligheter Eftermonterbart WiFi/LAN-gränssnitt
Kompressor CFC-fri
Mått (DxBxH) Exteriör 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Mått (D x B x H) Inredning 45.8 x 45.0 x 48.2 cm
Djup (metrisk) Exteriör 58.4 cm
Djup (metrisk) interiör 45.8 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 81,9 till 87,9 cm
Höjd (metrisk) interiör 48.2 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 59.7 cm
Bredd (metrisk) Interiör 45 cm
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1
Wattal 80 W
Energianvändning 182 kWh/a
Gröna funktioner EcoVadis Silver
Fraktvikt (metrisk) 40.3 kg
Vikt (metrisk) 37.1 kg