Läs mer
Liebherr™ Prestanda under-disk laboratoriekylskåp, dynamisk kylning laboratoriekyl
Artikelnummer. 31932490 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
123 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31932490 123 L
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 31932490 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SRUVG 1001
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Säker, noggrann och ultraenergieffektiv kylförvaring, är det Liebherr™ fullt integrerade underbänks-laboratoriekylskåpet utformat för laboratorieapplikationer.
  • Mått (H x B x D) 81,9 - 87,9 x 59,7 x 58,4 cm
  • Nettovikt 36 kg, maxvikt 38 kg, värmeutsläpp 75 kJ/h
  • Ger gott om utrymme för laboratorieprover och material
  • Temperaturinställning +3 °C till +16 °C – justerbar för olika lagringsbehov, ±3 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • Energianvändning 91 kWh/per år – låga driftskostnader, hjälper till att uppnå hållbarhetsmål
  • Fläktassisterad kylning – säkerställer en jämn temperaturfördelning
  • Tre hyllor – underlättar organisering och separation av prover
  • Ljudnivå 39 dB – säkerställer tyst drift i laboratoriet
  • Mekaniskt dörrlås – förhindrar obehörig åtkomst
  • Anslutning retromonterbar – möjliggör integration med digitala övervakningssystem
  • Naturligt kylmedium R 600a – miljövänligt och energieffektivt
  • +2 °C Säkerhetsanordning – reglerar temperaturen vid fel och skyddar innehållet från frysning
  • Antimikrobiellt handtag – minskar bakterier med 99,99 % utan extra rengöring
  • Maxtemperaturregistrering – loggar automatiskt temperaturavvikelser för en snabb översikt
  • Omfattande larmsystem – omedelbar varning vid fel bevarar provets kvalitet
  • Åtkomstport för externa sensorer – enkel eftermontering för extra temperaturkontroll
  • Självstängande dörr – stängs automatiskt under 90 grader° och håller apparatens temperatur stabil
  • Kan valfritt eftermonteras med ett WiFi/LAN-gränssnitt
  • 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Spezifikation
Typ Laboratorium kylskåp
Kapacitet (engelska) 4,34 kubikfot
Kapacitet (metrisk) 123 L
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±3 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Stål
Gångjärnssida Höger
Lådor Nej
Antal lådor 0
Hyllor 2 Justerbar
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Interiör Kommersiell kvalitet formgjuten Polystyrol
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Underbänk
Visa Pekskärmskontroll, monokrom display i dörren
Hjul Nej
Kondensor typ Lågunderhålls-bakväggstråd-på-rör
Kontrolltyp Pekskärmskontroll / Digital display i dörren
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm diameter. Åtkomstport
Produktlinje Prestandaintegrerat underbänkslaboratorium
Avfrosta Tidsbegränsad off-cycle
Belysning Nej
Förpackningstyp Kartong
Övervakningsalternativ Integrerade larmsystem
Åtkomstsäkerhet Mekaniskt dörrlås
Chart Recorder Nej
Datautgångar Voltfri larmkontakt
Anslutningsmöjligheter Eftermonterbart WiFi/LAN-gränssnitt
Kompressor CFC-fri
Mått (DxBxH) Exteriör 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Mått (D x B x H) Inredning 46.7 x 45.0 x 48.2 cm
Djup (metrisk) Exteriör 58.4 cm
Djup (metrisk) interiör 46.7 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 81,9 till 87,9 cm
Höjd (metrisk) interiör 48.2 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 59.7 cm
Bredd (metrisk) Interiör 45 cm
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1
Wattal 80 W
Energianvändning 91 kWh/a
Gröna funktioner EcoVadis Silver
Fraktvikt (metrisk) 38 kg
Vikt (metrisk) 35 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.