Läs mer
Liebherr™ Prestandakylskåp under disken, dynamisk kylning kommersiellt kylskåp
Produktkod. 31932483 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
124 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31932483 124 L
1 options
Produktkod. 31932483 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer FRTVG 1501
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Säker, långvarig och ultraenergieffektiv frysförvaring för produkter som inte är temperaturkänsliga, Liebherr™ är Professional Under Counter Fridge DIN EN 16825:2015 kompatibel för allmänna ändamål.
  • Erbjuder gott om utrymme för vardagsförvaring
  • Mått (H x B x D) 85,2 x 60 x 64,8 cm
  • Nettovikt 37,3 kg, värmeutsläpp 190 kJ/h
  • Under bänken – bänkskivan kan användas som arbetsyta eller tas bort för att integreras under befintliga ytor
  • Energieffektivitetsklass A+, 219 kWh/a – för låga driftskostnader
  • Ljudnivå 45 dB – säkerställer tyst drift för förbättrade arbetsförhållanden
  • Temperaturinställning +1 °C till +15 °C – flexibel temperaturjustering för olika lagringsbehov
  • HumidityControl – justering av luftfuktighet för idealiska förvaringsförhållanden: produkterna håller sig färska längre
  • Fläktassisterad kylning – för jämn temperaturfördelning och snabbare återhämtning efter dörröppningar
  • Naturligt kylmedium R600 a – miljövänligt och energieffektivt
  • Tre hyllor – underlättar organisering och separation av innehåll
  • Självstängande dörr – bostadsläge för innehållshantering, stängs automatiskt under 90 grader° och håller apparatens temperatur stabil
  • Sömlös innerliner – inga smutsfällor, för perfekt hygien
  • Mekaniskt dörrlås – förhindrar obehörig åtkomst
  • Anslutning retromonterbar – möjliggör integration med extern digital övervakning
Specifikationer
Typ Professionellt kylskåp
Kapacitet (engelska) 4,38 kubikfot
Kapacitet (metrisk) 124 L
Temperaturområde 1 °C till 15 °C
Temperaturupplösning 1,0 °C
Temperatursensor NTC
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Stål
Gångjärnssida Höger
Lådor Nej
Antal lådor 0
Hyllor 3 Justerbar, rutnät
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Interiör Kommersiell kvalitet formgjuten Polystyrol
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Underbänk
Visa Pekskärmskontroll, monokrom display i dörren
Hjul Tillval
Färg Vitt
Kondensor typ Lågunderhålls-bakväggstråd-på-rör
Kontrolltyp Pekskärmskontroll / Digital display i dörren
För användning med (applikation) Förvaring av icke-temperaturkänsliga produkter
Hamnar Nej
Produktlinje Prestation under counter Professional
Avfrosta Tidsbegränsad off-cycle
Belysning Nej
Övervakningsalternativ Integrerade larmsystem
Åtkomstsäkerhet Mekaniskt dörrlås
Datautgångar Nej
Anslutningsmöjligheter Eftermonterbart WiFi/LAN-gränssnitt
Kompressor CFC-fri
Mått (DxBxH) Exteriör 64.8 x 60 x 85.2 cm
Mått (D x B x H) Inredning 43 x 45 x 64 cm
Djup (metrisk) Exteriör 64.8 cm
Djup (metrisk) interiör 43 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 85.2 cm
Höjd (metrisk) interiör 64 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 60 cm
Bredd (metrisk) Interiör 45 cm
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1
Wattal 50 W
Energianvändning 219 kWh/a
Fraktvikt (metrisk) 39 kg
Vikt (metrisk) 37.3 kg