Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, noggrann och ultraenergieffektiv, gnistfri interiör och kylförvaring, Underbench Liebherr™ ATEX Lab Freezer är designad för allmänna ändamål med Liebherr byggkvalitet du kan lita på.
Gnistfri underbänks-laboratoriefrys för förvaring av lösningsmedel och reagenser, bredd 600 mm, bruttokapacitet 101 L
Temperaturområde -9 °C till -30 °C ±5 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol insida
statisk kylning med manuell avfrostning
Köldmedium R 290, anslutningsklassning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiförbrukning 180 kWh/a
73 Lnet-kapacitet
2 glashyllor
ATEX-certifierad gnistfri inredning
Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy.