Läs mer
Liebherr™ Prestandaunderbänks ATEX laboratoriefrys
Produktkod. 30464308 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Lådor:
3 genomskinliga fryslådor
Ej inkluderad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lådor
30464308 Ej inkluderad
30464305 3 genomskinliga fryslådor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30464308 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SFTFG1501
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Säker, noggrann och ultraenergieffektiv, gnistfri interiör och kylförvaring, Underbench Liebherr™ ATEX Lab Freezer är designad för allmänna ändamål med Liebherr byggkvalitet du kan lita på.
  • Gnistfri underbänks-laboratoriefrys för förvaring av lösningsmedel och reagenser, bredd 600 mm, bruttokapacitet 101 L
  • Temperaturområde -9 °C till -30 °C ±5 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol insida
  • statisk kylning med manuell avfrostning
  • Köldmedium R 290, anslutningsklassning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiförbrukning 180 kWh/a
  • 73 Lnet-kapacitet
  • 2 glashyllor
  • ATEX-certifierad gnistfri inredning
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, antimikrobiellt spakhandtag
  • 40 kg hylllast
  • 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Typ ATEX frys
Kapacitet (engelska) 26,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 101 L
Temperaturområde -9 °C till -30 °C
Temperaturupplösning Visning 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±5 K
Dörr stil Vändbar, självstängande, monterad lås
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Vitt pulverlackerat stål
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Polystyren
Interiör Kommersiell formpressad polystyrol
Hyllor 2
Lådor Ej inkluderad
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX, DIN 13277
Stil Underbänk
Visa Monokrom display i dörren
Färg Vitt
Kondensor typ Lågunderhålls-bakväggstråd-på-rör
Kontrolltyp Pekskärmskontroll / digital display i dörren
För användning med (applikation) Gnistfri laboratoriefrysförvaring
Hamnar 1 x 10 mm
Produktlinje Vetenskaplig prestation
Garanti 2 års reservdelar och arbete, 5 år valfri förlängd garanti
Avfrosta Manuell
Modell SFTfg 1501
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Anslutningsmöjligheter LAN/WiFi-modul valfritt
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1, enfas
Wattal 110 W
Energianvändning 180 kWh/a
Gröna funktioner Låg energiförbrukning
Kompressor CFC-fri
Kylmedel R 600a
Fraktvikt (metrisk) 38 kg