Läs mer
Liebherr™ Prestanda underbänks glasdörrskylskåp för laboratorier
Produktkod. 30464310 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
36 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30464310 36 gal.
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 30464310 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SRTVG1511
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, noggrann och ultraenergieffektiv kylförvaring, är Liebherr™ Underbench Glass Door Lab-kylskåpet designat för allmänna ändamål med Liebherr byggkvalitet du kan lita på.
  • Underbänksglasdörr Labbkyl för allmän förvaring, bredd 600 mm, bruttokapacitet 137 L
  • Temperaturintervall +3 / +16 °C, +/- 3 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsklass 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiförbrukning 214 kWh/a
  • 97 L nettokapacitet
  • 3 vitlackerade trådhyllor
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, antimikrobiellt spakhandtag
  • 45 kg hyllbelastning
Specifikationer
Typ Labbkylskåp
Kapacitet (engelska) 36 gal.
Kapacitet (metrisk) 137 L
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperaturupplösning Visning 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±3 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Självstängande glas med lås
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Vitt pulverlackerat stål
Hyllor 3 plastbelagt rutnät
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Interiör Kommersiell formpressad polystyrol
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stil Underbänk
Visa Monokrom display i dörren
Färg Vitt
Kondensor typ Lågunderhålls-bakväggstråd-på-rör
Kontrolltyp Pekskärmskontroll / digital display i dörren
För användning med (applikation) Allmän förvaring av laboratoriekylskåp
Hamnar 1 x 12 mm
Produktlinje Vetenskaplig prestation
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Automatisk: tidsbegränsad utanför cykeln
Belysning LED-takmonterat
Modell SRTvg 1511
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Anslutningsmöjligheter LAN/WiFi-modul valfritt
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1, enfas
Wattal 100 W
Energianvändning 214 kWh/a
Gröna funktioner Låg energiförbrukning
Fraktvikt (metrisk) 45 kg