Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, noggrann och ultraenergieffektiv frysförvaring, Liebherr™ Underbench Lab Freezer är designad för allmänna ändamål med Liebherr byggkvalitet du kan lita på.
Underbänks-labbfrys, bredd 600 mm, bruttokapacitet 101 L
Temperaturområde -9 °C till -30 °C ±5 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
SmartFrost statisk kylning, manuell avfrostning
Vit exteriör, kommersiell kvalitets formgjuten polystirolinteriör
Köldmedium R 290, anslutningsklassning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiförbrukning 180 kWh/a
69 L nettokapacitet
2 vitlackerade trådhyllor
Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy.