Läs mer
Liebherr™ Performance Underbench STATIC Lab Freezer
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200113440
Lådor:
2 vita fryslådor
Ingår ej
Produktkod. 30464307
Brand: Liebherr™ SFTSG1501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage, the Liebherr™ Underbench Lab Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Underbench lab freezer, width 600 mm, gross capacity 101 L
  • Temperature range -9 / -30°C, +/- 5°C temperature stability tested to EN60068-3
  • SmartFrost static refrigeration, manual defrost
  • white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior
  • Refrigerant R 290, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph, energy consumption 180 kWh/a
  • 69 L net capacity
  • 2 white-coated wire shelves
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
  • 45 kg shelf load
Specifikationer
Typ Lab freezer
Kapacitet (engelska) 26.7 gal.
Kapacitet (metrisk) 101 L
Temperaturområde -9°C to -30°C
Temperaturupplösning Display 0.1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±5 K
Dörr stil Reversible, Self-closing, Fitted Lock
Antal dörrar 1
Dörrmaterial White Powder-coated steel
Skåpsmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Kammarmaterial Polystyrene
Interiör Commercial-grade moulded polystyrol
Hyllor 2
Lådor Ingår ej
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stil Underbench
Visa Monochrome display in door
Färg White
Kondensor typ Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Kontrolltyp Touch control / digital display in door
För användning med (applikation) General-purpose lab freezer storage
Hamnar 1 x 10 mm
Produktlinje Scientific Performance
Garanti 2 yrs parts and labor
Avfrosta Manual
Modell SFTsg 1501
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Anslutningsmöjligheter LAN/WiFi module optional
Amperage 2.0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1, single phase
Wattal 110 W
Energianvändning 180 kWh/a
Gröna funktioner Low energy consumption
Kompressor CFC-free
Kylmedel R 600a
Fraktvikt (metrisk) 37 kg