Läs mer
Liebherr™ Performance Upprätt kyl/frys för professionellt bruk
Produktkod. 30002899 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Exteriör finish:
Pulverlackerat stål
Rostfritt stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Exteriör finish
30002899 Pulverlackerat stål
30002895 Rostfritt stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30002899 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer FCFVG4002
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Säker, långvarig och energieffektiv kyl/frysförvaring för icke temperaturkänsliga produkter Liebherr™ Professionell kyl/frys är designad för allmänna applikationer med Liebherr™ byggkvalitet som du kan lita på.
Professionell upprättstående kyl/frys för allmän förvaring.
  • Nå in
  • 1-sektion
  • Bredd: 600 mm
  • Klimatklass (energidirektivet): 5
  • Kylsektion med fläktstyrd kylning.
  • Frysdel med SmartFrost statiskt kylsystem (manuell avfrostning)
  • 4 justerbara trådhyllor, 3 genomskinliga fryslådor.
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter.
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörrar med 90° uppehållsläge, antimikrobiella spakhandtag.
Specifikationer
Typ Foodservice utbud
Kapacitet (metrisk) Frys 187 L
Kapacitet (metrisk) Kylskåp 267 L
Temperaturområde (frys) -9 °C till -26 °C
Temperaturområde (kylskåp) 1 °C till 15 °C
Temperaturstabilitet Kylskåp:± 3 K, Frys:± 5 K
Dörr stil Självstängande
Antal dörrar 2 (2 fack)
Hyllor 4
Kompressor CFC-fri
Avfrosta Automatisk (kylskåp), manuell (frys)
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Kylmedel R 290
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis guld
Stil Upprätt
Visa Tryck på kontroll / digital display i dörren
Hjul 80 mm/100 mm Hjul Tillval
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
Hamnar R 290
Garanti 1 års delar och arbete
Energianvändning 525 kWh/a
Amperage 2,0 A
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (metrisk) 85 kg