Läs mer
Liebherr™ Performance Upprätt kyl/frys för professionellt bruk
Produktkod. p-200068035
Exteriör finish:
Pulverlackerat stål
Rostfritt stål
Produktkod. 30002895
Brand: Liebherr™ FCFCVG4002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker, långvarig och energieffektiv kyl/frysförvaring för icke temperaturkänsliga produkter Liebherr™ Professionell kyl/frys är designad för allmänna applikationer med Liebherr™ byggkvalitet som du kan lita på.
Professionell upprättstående kyl/frys för allmän förvaring.
  • Nå in
  • 1-sektion
  • Bredd: 600 mm
  • Klimatklass (energidirektivet): 5
  • Kylsektion med fläktstyrd kylning.
  • Frysdel med SmartFrost statiskt kylsystem (manuell avfrostning)
  • 4 justerbara trådhyllor, 3 genomskinliga fryslådor.
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter.
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörrar med 90° uppehållsläge, antimikrobiella spakhandtag.
Specifikationer
Typ Foodservice utbud
Kapacitet (metrisk) Frys 187 L
Kapacitet (metrisk) Kylskåp 267 L
Temperaturområde (frys) -9 °C till -26 °C
Temperaturområde (kylskåp) 1 °C till 15 °C
Temperaturstabilitet Kylskåp:± 3 K, Frys:± 5 K
Dörr stil Självstängande
Antal dörrar 2 (2 fack)
Hyllor 4
Kompressor CFC-fri
Avfrosta Automatisk (kylskåp), manuell (frys)
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Kylmedel R 290
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Exteriör finish Rostfritt stål
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis guld
Stil Upprätt
Visa Tryck på Kontroll/Digital Display i dörren
Hjul 80 mm/100 mm Hjul Tillval
Färg Rostfritt stål
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
Hamnar Nej
Energianvändning 457 kWh/a
Amperage 2,0 A
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (metrisk) 84 kg