Product Code. 17984191
Shop All Liebherr Appliances Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
316 L
499 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
Kapacitet (metrisk)
17984191
499 L
17876358
316 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code.
17984191
Supplier
Liebherr™
Supplier No.
SFFFG 5501 740
43372.89 SEK 33250.28 SEK / Paket med 1 Save 10122.61 SEK 23% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 07-12-2026Logga in för att se lagersaldo.
31654.27 SEK valid until 2026-12-31 BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28000" för att få ditt kampanjpris.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Säker, noggrann och extremt energieffektiv frysförvaring. Designad för laboratorieapplikationer med Liebherr byggkvalitet du kan lita på.
Temperaturinställning: -9 °C till -30 °° – C möjliggör flexibel lagring av temperaturkänsliga föremål Tillförlitlig temperaturstabilitet på ±5 °C (till IEC 60068-3) ATEX certifieringsinterifrån – klassificerad för förvaring av brandfarliga ämnen (< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-) SmartFrost – gör upptining mindre frekvent 6 avtagbara fryslådor på glashyllor – underlättar organisering och perfekt hantering av innehåll Ljudnivå: 49 dB – säkerställer tyst drift i laboratoriet Mekaniskt dörrlås – förhindrar obehörig åtkomst Eftermonterbar – anslutning möjliggör integration med digitala övervakningssystem Naturligt kylmedium R 600a – är miljövänligt och energieffektivt Antimikrobiellt handtag – minskar bakterier med 99,99 % utan ytterligare rengöringsarbete /max. temperaturregistrering – loggar automatiskt temperaturavvikelser för en snabb översikt Omfattande larmsystem – omedelbar varning vid fel bevarar provets kvalitet Dimeter 10 mm åtkomstport för externa sensorer – enkel eftermontering för extra temperaturkontroll Självstängande dörr – stängs automatiskt under 90 grader° och håller apparatens temperatur stabil 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifications
Typ
Laboratoriefrysar
Kapacitet (engelska)
17,62 kubikfot
Kapacitet (metrisk)
499 L
Temperaturområde
-9 °C till -30 °C
Temperaturupplösning
0,1 °C
Temperatursensor
NTC
Temperatur (börvärde)
-20 °C
Temperaturstabilitet
±5 K
Dörr stil
Vändbar, självstängande, monterad lås
Antal dörrar
1
Dörrmaterial
Stål
Gångjärnssida
Höger
Skåpsmaterial
Reptåligt målat stål
Kammarmaterial
Polystyren
Exteriör finish
Vit pulverlackerad
Hyllor
4
Lådor
8
Antal lådor
8
Certifikat och efterlevnad
ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX
Stil
Fristående
Visa
Tryck på Kontroll/Digital Display i dörren
Hjul
Valfritt (Dia. 80 mm, 100 mm)
Färg
Vitt
Kondensor typ
Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
Kontrolltyp
Pekskärmskontroll/Digital display i dörren
För användning med (applikation)
Förvaring av temperaturkänsliga och potentiellt brandfarliga produkter
Hamnar
En 10 mm port
Garanti
2 års reservdelar och arbete, 5 år valfri förlängd garanti
Avfrosta
Manuell
Belysning
Hold (Håll)
Mått (DxBxH) Exteriör
76.9 x 74.7 x 168.4 cm
Övervakningsalternativ
Larm, fjärrstyrda larmkontakter
Åtkomstsäkerhet
Mekaniskt dörrlås
Dataloggning ombord
Nej
Anslutningsmöjligheter
WiFi/LAN-modul är valfri
Amperage
2,0 A
Pluggtyp
CEE 7/7
Spänning
220/240 V
Frekvens
50 Hz
Fas
Enkelfas
Wattal
240 W
Energianvändning
501 kWh/a
Kompressor
CFC-fri
Kylmedel
R290
Fraktvikt (metrisk)
94.3 kg
Vikt (metrisk)
99.2 kg
Show More
Show Less
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?