Läs mer
Labcon™ PerformR™ 12x75 mm runda bottenflödescytometrirör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280329 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30280329 Grön
30280332 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30280329 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 33503670009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 SEK
    433.20 SEK / Paket med 1000
    Save 108.80 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenrör för cellsortering och allmän användning av flödescytometri
  • Flödescytometrirör
  • ATP, RNas/DNas och endotoxinfritt (icke-pyrogent)
  • Polypropen USP klass VI-harts
  • Centrifugering till 3 000 x G
  • Frysbar till -80 °C
  • Autoklaveringsbar
  • Kapacitet: 5 ml
  • Tätning med plugg eller dubbelpositionskapslar som säljs separat
  • 12 mm W. 75 mm H.
  • Made in USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Färg Grön
Produkttyp Flödescytometertillbehör