Läs mer
Labcon™ PerformR™ 12x75 mm runda bottenflödescytometrirör
Produktkod. 30280332 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30280332 Blått
30280329 Grön
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30280332 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 33503680009
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenrör för cellsortering och allmän användning av flödescytometri
  • Flödescytometrirör
  • ATP, RNas/DNas och endotoxinfritt (icke-pyrogent)
  • Polypropen USP klass VI-harts
  • Centrifugering till 3 000 x G
  • Frysbar till -80 °C
  • Autoklaveringsbar
  • Kapacitet: 5 ml
  • Tätning med plugg eller dubbelpositionskapslar som säljs separat
  • 12 mm W. 75 mm H.
  • Made in USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Färg Blått
Produkttyp Flödescytometertillbehör