Läs mer
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifugerrör
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
1000 Rör/Pk.
125 rör/påse, 4 påsar/Cs.
25 rör/stativ, 2 st./pk., 10 st./Cs.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Beskrivning
- Koniskt centrifugrör
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Kapacitet: 15 ml
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-överensstämmelse |
| Stängningsmaterial | Polyethylene, LDPE Foam |
| Stängningsfärg | Lila |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| För användning med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Antal per förpackning | 25/Pk. |
| Förpackning | 25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Visa mer |