Läs mer
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifugerrör
Produktkod. 17597896 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
1000 Rör/Pk.
125 rör/påse, 4 påsar/Cs.
25 rör/stativ, 2 st./pk., 10 st./Cs.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Kvantitet
17597896 Icke-steril 1000 Rör/Pk.
16674032 Sterila 25 rör/stativ, 2 st./pk., 10 st./Cs.
16674022 Sterila 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
17275694 Sterila 125 rör/påse, 4 påsar/Cs.
17265694 Icke-steril 125 rör/påse, 4 påsar/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17597896 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 31118000209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 SEK
    1152.24 SEK / Paket med 1000
    Save 172.76 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Dessa centrifugrör är kompletta med gradering och en skrivyta.
  • Koniskt centrifugrör
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Kapacitet: 15 ml
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Förpackning 1000 slangar/påse, 1 påse/cs.
Kvantitet 1000 Rör/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt skruvlock
Förslutning ingår Nej
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 3,000 x g
För användning med (utrustning) Centrifuger, rotatorer, skakare