Beskrivning
- Centrifugera till 12 500 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Rören är autoklaverbara
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Stängningsfärg | Lila |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |
| Förpackning | 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. |
| Visa mer |