Läs mer
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16644022 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 rör/påse, 500 kapsyler i separat påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16644022
Brand: Labcon™ 30948700069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Rören är autoklaverbara
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Kvantitet 500 rör/påse, 500 kapsyler i separat påse
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Plug Style Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Ja
Examen 5 till 45 mL i steg om 5 mL
Produkttyp Koniskt centrifugrör
Max. RCF 12,500 x g