Läs mer
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16654022 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 rör/påse, 500 kapsyler i separat påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Sterilitet Kvantitet unitSize
16654022 Platt mössa Sterila 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
16624022 Plug Style Skruvlock Icke-steril 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
16634022 Plug Style Skruvlock Sterila 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. Paket med 500
16644022 Plug Style Skruvlock Icke-steril 500 rör/påse, 500 kapsyler i separat påse Paket med 500
16664022 Platt mössa Icke-steril 500 rör/påse, 500 kapsyler i separat påse -
17466123 Platt mössa Icke-steril 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16654022 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 30953450069
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Rören är autoklaverbara
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-överensstämmelse
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 50/Pk.
Förpackning 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Kvantitet 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Sterilitet Sterila
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt mössa
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Ja
Examen 5 till 45 mL i steg om 5 mL
Produkttyp Fristående rör
Max. RCF 12,500 x g